MilliporeSigma
707325
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine-2-carboxaldehyde
96%
Sinónimos:
3,5-Dibromopicolinaldehyde, 3,5-Dibromopyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Br2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
264.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
60-64 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cnc(C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-3H
Clave InChI
BKOUPZMVLRIILB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)