MilliporeSigma
706744
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-methylbenzene
97%
Sinónimos:
2-Allyltoluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.517
densidad
0.895 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
Cc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C10H12/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-5,7-8H,1,6H2,2H3
Clave InChI
SVIHJJUMPAUQNO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)