706728
4-Allyltoluene
97%
Sinónimos:
1-Allyl-4-methylbenzene
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.509
densidad
0.865 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-3-4-10-7-5-9(2)6-8-10/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Clave InChI
WAEOXIOXMKNFLQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)