MilliporeSigma
705578
Sigma-Aldrich
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinónimos:
N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetimide-(ring-13C4,15N2, amino-15N), AAMU-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
Seleccione un Tamaño
1 MG
$321.00
5 MG
$288.00
$321.00
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$321.00
5 MG
$288.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C3H1015N3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$321.00
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
305 °C
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C]([15NH2])=[13C](NC(C)=O)[13C]1=O
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
Clave InChI
POQOTWQIYYNXAT-TUCXKDRYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)