70530
3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
technical, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Disodium 3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, R-Acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
pérdida
≤2% loss on drying
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc2ccc(cc2cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O7S2.2Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
VNEBWJSWMVTSHK-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?