MilliporeSigma
704857
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-iodopyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrIN
Número de CAS:
Peso molecular:
283.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
mp
95-100 °C
grupo funcional
bromo
iodo
cadena SMILES
Brc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
Clave InChI
FZBHCYSESMFQJL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)