702846
Trimethylamine
anhydrous, cylinder, with 316SS needle valve, 99%
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.09 (vs air)
presión de vapor
13.3 psi ( 21 °C)
Ensayo
99%
Formulario
cylinder
temp. de autoignición
374 °F
lim. expl.
11.6 %
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
densidad
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clave InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Envase
Compatible with the following:
Información legal
Opcional
espiga
regulador
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?