MilliporeSigma
701440
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxybenzyloxy)-4-methylquinoline
97%
Sinónimos:
PMBO-lepidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
279.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
73-78 °C
cadena SMILES
COc1ccc(COc2cc(C)c3ccccc3n2)cc1
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13-11-18(19-17-6-4-3-5-16(13)17)21-12-14-7-9-15(20-2)10-8-14/h3-11H,12H2,1-2H3
Clave InChI
NZVDQMQUHTVZAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dudley Reagents
  • Reagent for the protection of alcohols under relatively neutral and acidic reaction conditions
Información legal
Sold under license from FSURF, US Patent Application Serial Nos. 60/827,763, 60/862,121 and related patents apply.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Dudley Reagents provide mild protection for alcohols and carboxylic acids in synthesis.