MilliporeSigma
701181
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
212.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
75-80 °C
functional group
bromo
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI key
ONHVKHDUTPBVBT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)