MilliporeSigma
701130
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
(2R)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +22.0°, c = 1 in chloroform
mp
119-124 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1
Clave InChI
GPBCBXYUAJQMQM-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)