MilliporeSigma
700770
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS-PE
97%
Sinónimos:
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′, 7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-bis[(R)-1-phenylethyl]amine, N-Di[(R)-1-phenylethyl]-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]-phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H32NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
505.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +337°, c = 1 in chloroform
mp
90-96 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C33H32NO2P/c1-23(25-11-5-3-6-12-25)34(24(2)26-13-7-4-8-14-26)37-35-29-17-9-15-27-19-21-33(31(27)29)22-20-28-16-10-18-30(36-37)32(28)33/h3-18,23-24H,19-22H2,1-2H3/t23-,24-,33?/m1/s1
Clave InChI
ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N
Aplicación
(R)-SIPHOS-PE can be used as:
  • A catalyst in the preparation of tricyclic alkaloid (+)-aphanorphine via asymmetric carboamination and Friedel−Crafts reaction.[1]
  • A ligand in the synthesis of chiral ketones via hydroacylation of olefins using salicylaldehyde derivatives.[2]
  • A ligand in the enantioselective synthesis of substituted pyrrolidine derivatives via Pd-catalyzed alkene aminoarylation reactions.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Recent developments in palladium-catalyzed alkene aminoarylation reactions for the synthesis of nitrogen heterocycles
Schultz DM and Wolfe JP
Synthesis, 44(03), 351-361 (2012)
Regio-and enantioselective intermolecular hydroacylation: Substrate-directed addition of salicylaldehydes to homoallylic sulfides
Coulter MM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(46), 16330-16333 (2010)
Enantioconvergent synthesis of (+)-aphanorphine via asymmetric Pd-catalyzed alkene carboamination
Mai DN, et al.
Organic Letters, 13(11), 2932-2935 (2011)