MilliporeSigma
700495
Sigma-Aldrich
Phenylacetyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Phenylacetyl-1-13C chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH213COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
155.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg
densidad
1.176 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
Clave InChI
VMZCDNSFRSVYKQ-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)