MilliporeSigma
699519
Sigma-Aldrich
N-[3-(Trimethylsilyl)-2-propynyl]phthalimide
97%
Sinónimos:
1-Phthalimido-3-(trimethylsilyl)propyne, 2-[3-(Trimethylsilyl)-2-propynyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-[(Trimethylsilyl)propargyl]phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15NO2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
257.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
131-136 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2Si/c1-18(2,3)10-6-9-15-13(16)11-7-4-5-8-12(11)14(15)17/h4-5,7-8H,9H2,1-3H3
Clave InChI
WANGPGFLDJMUCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)