698121
4-Iodophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
2-(4-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
213-217 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C11H11BINO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
KIKNJEGAWBNFLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a starting material to prepare rod-like hydrogen-bonded organic frameworks through Stille-coupling using 2,5-bis(trimethyltin)heterocycle, Pd(PPh3)4, and CuI.
- As a substrate in the C-H arylation reaction of pyroglutamic acid derivatives with aryl and heteroaryl iodides; catalyzed by the palladium catalyst.
- As a substrate in the synthesis of trifluoroborates, which are further converted to protected boronic acids.
- As a starting material in the synthesis of amino acid MIDA boronates as new building blocks by reacting with protected iodoalanine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)