MilliporeSigma
697591
Sigma-Aldrich
(R,R)-ANDEN-Phenyl Trost Ligand
technical grade
Sinónimos:
(+)-(11R,12R)Bis[2′-(diphenylphosphino)benzamido]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene, (11R,12R)-N,N′-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diyl)bis[2-(diphenylphosphino)]benzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H42N2O2P2
Número de CAS:
Peso molecular:
812.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -100°, c = 1 in chloroform
mp
125-130 °C
cadena SMILES
O=C(N[C@H]1[C@H](NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]5c6ccccc6[C@@H]1c7ccccc57)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C54H42N2O2P2/c57-53(45-33-17-19-35-47(45)59(37-21-5-1-6-22-37)38-23-7-2-8-24-38)55-51-49-41-29-13-15-31-43(41)50(44-32-16-14-30-42(44)49)52(51)56-54(58)46-34-18-20-36-48(46)60(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-36,49-52H,(H,55,57)(H,56,58)/t49-,50+,51-,52-/m1/s1
Clave InChI
BEKZNCOFLFMFHP-HRHVFIINSA-N
Aplicación
Asymmetric allylic alkylation ligand.
Catalyst involved in asymmetric allylic alkylations
Información legal
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only. US Patent 5739396 applies.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)