MilliporeSigma
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethanamine
kanata purity
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22NP
Peso molecular:
355.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
64-70 °C
cadena SMILES
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
Clave InChI
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)