MilliporeSigma
697168
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
196.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
61-65 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
AKCXJAVATJLYQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)