MilliporeSigma
696684
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-quinolineboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(2-Chloro-3-quinolinyl)boronic acid, 2-Chloroquinolin-3-ylboronic acid, 2-Chloroquinoline-3-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7BClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5,13-14H
Clave InChI
JAQXYUOPSOXQCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as inhibitors of tyrosine and phosphinositide kinase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)