MilliporeSigma
696560
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(2-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane,  2-Chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15BClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
239.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
34-38 °C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2Cl
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7-14-9(8)13/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)