MilliporeSigma
696242
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-ylidene)copper(I)trifluoroborate
Sinónimos:
Bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H48BCuF4N4
Peso molecular:
759.21
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(C)cc(C)cc4C)c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c1
InChI
1S/2C21H25N2.BF4.Cu/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5;/h2*7-13H,1-6H3;;/q;;-1;+1
Clave InChI
KYKUFSRBHPLMIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)