695807
Ethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
52-57 °C
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H14O5/c1-3-18-13(16)12(15)8-11(14)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Inchi Key
JHWYUCIVJQZDEF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)