MilliporeSigma
695750
Sigma-Aldrich
Ethyl (5-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BrFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
289.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
34-39 °C
grupo funcional
bromo
ester
fluoro
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-5-7(12)3-4-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
Clave InChI
XODIHCQWLRSGQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)