MilliporeSigma
695394
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
264.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
104-108 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
Clave InChI
ZQMNUMBREHBKEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)