MilliporeSigma
695351
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
265.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
73-78 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
InChI key
HMBBTPMHPQGJMR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)