MilliporeSigma
695165
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethylphenyl)chlorophosphine
Sinónimos:
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClP
Número de CAS:
Peso molecular:
276.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.606
densidad
1.102 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(Cl)c2cc(C)cc(C)c2
InChI
1S/C16H18ClP/c1-11-5-12(2)8-15(7-11)18(17)16-9-13(3)6-14(4)10-16/h5-10H,1-4H3
Clave InChI
FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Edward Ocansey et al.
Frontiers in chemistry, 8, 591353-591353 (2020-12-12)
A rise in atmospheric CO2 levels, following years of burning fossil fuels, has brought about increase in global temperatures and climate change due to the greenhouse effect. As such, recent efforts in addressing this problem have been directed to the