MilliporeSigma
694827
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
196.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
47-51 °C
functional group
bromo
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
WNVUTFDOGUGEIS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)