693421
3-[(E)-[[(1R,2R)-2-[[(1S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]thioureido]cyclohexyl]imino]methyl]-5-(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl pivalate
95%
Sinónimos:
3-[[[(1R,2R)-2-[[[[(1S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]amino]thioxomethyl]amino]cyclohexyl]imino]methyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl 2,2-dimethylproanoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D -88°, c = 1 in chloroform
mp
135-138 °C (D)
Mw/Mn
<1.2
cadena SMILES
CN(C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1\N=C\c2cc(OC(=O)C(C)(C)C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H50N4O4S/c1-29(2,3)21-17-20(39-27(38)31(7,8)9)16-19(24(21)36)18-32-22-14-12-13-15-23(22)33-28(40)34-25(30(4,5)6)26(37)35(10)11/h16-18,22-23,25,36H,12-15H2,1-11H3,(H2,33,34,40)/b32-18+/t22-,23-,25-/m1/s1
Clave InChI
BOFCLIFENISFHX-ZIKUWVHDSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)