MilliporeSigma
692603
Sigma-Aldrich
N-Isopropylpyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C4H8NC3H7
Número de CAS:
Peso molecular:
113.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438
densidad
0.800 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)