MilliporeSigma
69245
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1′-tetradecyl-4,4′-bipyridinium dichloride
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H40Cl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
439.50
Beilstein:
5325667
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
cationic
Ensayo
≥97.0%
mol peso
439.50 g/mol
mp
295-300 °C (dec.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C25H40N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-27-22-17-25(18-23-27)24-15-20-26(2)21-16-24;;/h15-18,20-23H,3-14,19H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
QWMLZPBYZVAWPG-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Amphiphilic viologen used in photochemical redox reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Krieg et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 83, 209-209 (1981)
P.-A. Brugger et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 320-320 (1981)
M Grätzel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(10), 3129-3132 (1983-05-01)
Multielectron storage and hydrogen generation by light is achieved in aqueous dispersions of ultrafine TiO(2) particles (120-A diameter) when the amphiphilic viologen derivative N-tetradecyl-N'-methyl-4,4'-dipyridinium dichloride (C(14)MV(2+)) is used as an electron relay. Consecutive reduction of C(14)MV(2+) to the radical ion