MilliporeSigma
692190
Sigma-Aldrich
(R)-[(RuCl(H8-BINAP))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Sinónimos:
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-binaphthyl] diruthenate(ΙΙ)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NH2+[C88H80Cl5P4Ru2]−
Número de CAS:
Peso molecular:
1686.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.C3CCc4c(C3)ccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4-c7c(ccc8CCCCc78)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10.C%11CCc%12c(C%11)ccc(P(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14)c%12-c%15c(ccc%16CCCCc%15%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/2C44H40P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-3-2;;;;;;;/h2*1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Clave InChI
BQQWMTMUAYPPMV-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3445074
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago