MilliporeSigma
69167
Sigma-Aldrich
(R)-2-(4-Nitrophenyl)oxirane
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-4-Nitrostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)