MilliporeSigma
691526
Sigma-Aldrich
6-Bromo-5-fluoroindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrFN
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
82-84 °C
cadena SMILES
Fc1cc2cc[nH]c2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-6-4-8-5(1-2-11-8)3-7(6)10/h1-4,11H
Clave InChI
OIUXEDBYFWPCLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)