MilliporeSigma
691070
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
≤100 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
color
APHA: <50
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
257 °C/1000 hPa
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.1230-1.1280 g/mL at 20 °C
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
Clave InChI
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)