MilliporeSigma
690430
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-tert-Butyl hydrogen 2-azidosuccinate (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0%
Sinónimos:
(S)-2-Azidobutanedioic acid 4-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, (S)-2-Azidosuccinic acid 4-tert-butyl ester (dicyclohexylammonium) salt, Azido-Asp(tBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt, N3-Asp(tBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13N3O4 · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
396.52
Beilstein:
8765080
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (CE)
≥98.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -41±2°, c = 1% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
34-38 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C8H13N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-8(2,3)15-6(12)4-5(7(13)14)10-11-9/h11-13H,1-10H2;5H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/t;5-/m.0/s1
Clave InChI
SFILIPDSTSNNNC-ZSCHJXSPSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)