MilliporeSigma
689955
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
99%
Sinónimos:
2-Bromo-4,5-dimethoxynitrobenzene, 4-Bromo-5-nitroveratrole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8BrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
262.06
Beilstein/REAXYS Number:
2270367
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥99.0% (HPLC)
99%
form
powder
SMILES string
COc1cc(Br)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
DGUDEQARXVYDBS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)