MilliporeSigma
689467
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-aminomethyl)-cyclohexanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
351.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥96.5% (HPLC)
97%
form
powder
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CCCC[C@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m0/s1
InChI key
DLDUSAROVXDNNQ-YCRPNKLZSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)