68940
Dichloro(methyl)propylsilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Methyl-propyl-dichlorosilane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.420
density
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?