MilliporeSigma
688134
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxythiazole
97%
Sinónimos:
4-(4-Chlorophenyl)-2-thiazolol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6ClNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
211.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
222-226 °C
cadena SMILES
Oc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H6ClNOS/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
XODFWCAVOQHJFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)