MilliporeSigma
687928
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.545
densidad
1.127 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CCc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
PJGFNNXYKMSCCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)