MilliporeSigma
687898
Sigma-Aldrich
3-Biphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9BrMg
Número de CAS:
Peso molecular:
257.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.972 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 - 5.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 - -15 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)