MilliporeSigma
687413
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxypyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.566
densidad
1.5856 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-5(7)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
PORGLLGXCAQORO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)