MilliporeSigma
686999
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene-d14
97 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D14
Peso molecular:
148.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
96% (CP)
bp
184 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+14
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
Clave InChI
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)