MilliporeSigma
685690
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dihexylfluoren-2,7-diyl)-alt-(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)]
Sinónimos:
PF-DMB
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
mp
>400 °C
fluorescencia
λex 330 nm; λem 379 nm in chloroform
Características y beneficios
Polymer end-capped with 3,5-dimethylbenzene.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)