MilliporeSigma
685542
Sigma-Aldrich
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
124-128 °C
SMILES string
COc1ccc2C(=O)CCc2c1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-5-3-6-7(10(9)11)2-4-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI key
RNDMOLOBKVJEMH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)