MilliporeSigma
683280
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6F2N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
212.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
115-119 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)cc2F
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
Clave InChI
HKUPOLYVZQLXKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds