MilliporeSigma
681725
Sigma-Aldrich
(2-Benzyloxyphenyl)acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
91-95 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c16-15(17)10-13-8-4-5-9-14(13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
Clave InChI
VFYKRBZHJFJOGQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)