MilliporeSigma
681113
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(Br)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
235.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
157-161 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)