MilliporeSigma
681091
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
$242.00
$242.00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$242.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5FN4
Número de CAS:
Peso molecular:
164.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$242.00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
180 °C (dec.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5FN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChI key
DTAOERLWDORJFR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)