MilliporeSigma
68101
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Sinónimos:
EMIM Otf
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11F3N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
260.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for catalysis
Ensayo
≥98.5% (T)
impurezas
≤200 ppm water
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
densidad
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤5 mg/kg
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cadena SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)