MilliporeSigma
680737
Sigma-Aldrich
2-(5-Phenyl-2-oxazolyl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
265.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
195-199 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1-c2ncc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO3/c18-16(19)13-9-5-4-8-12(13)15-17-10-14(20-15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,19)
Clave InChI
HEIBWPHLFHWDAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)